24701
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 200 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass (shell style)
embalagem
pkg of 200 ea
D.E. × A
5 mm × 31 mm
volume
0.25 mL
compatibilidade
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Descrição geral
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)