29441-U
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.35 mL, clear glass insert (flat bottom), O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass insert (flat bottom)
descrição
flat bottom
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
6 mm × 31 mm
volume
0.35 mL
conector
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Categorias relacionadas
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)