Documentos Principais
27541
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
gray PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.060 in. × 0.010 in., pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE face
gray PTFE/silicone
silicone body
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
13 mm
diâmetro × espessura × espessura de PTFE
20 mm × 0.060 in. × 0.010 in.
Descrição geral
Fits standard 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)