Documentos Principais
27051
Supelco
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
29 mm × 82 mm
volume
40 mL
conector
thread for 10-425
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)