Documentos Principais
854179-U
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
Sinônimo(s):
Magnetic Crimp Caps with Septa
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole)
Características
closure type crimp seal
open center
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × espessura
20 mm × 3.0 mm
conector
thread for 20 mm
compatibilidade
for use with Carlo Erba HS500/HS800
for use with Fisons HS500
Outras notas
Recommended for: CE HS500 and HS800 autosamplers
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)