Documentos Principais
27245
Supelco
Crimp seals with Viton® septa
silver aluminum seal, diam. 20 mm, open center, 8 mm center hole, black Viton® septum, thickness 0.76 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
black Viton® septum
silver aluminum seal
Características
closure type crimp seal
closure type crimp seal
open center 8 mm center hole
embalagem
pkg of × 100 ea
Diâmetro
20 mm
espessura
0.76 mm
conector
thread for 20 mm
compatibilidade
for use with 20mm crimp top vial
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)