Documentos Principais
MSRLN04
Millipore
Placa Multiscreen® 96 poços com membrana PTFE
pore size 0.45 μm, non-sterile
Sinônimo(s):
Placa PTFE de 96 poços, Placa de PTFE de 96 poços
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiais
PTFE membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
polyolefin copolymer
Nível de qualidade
descrição
Clear, Sterile, Hydrophilic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 0.45 µm pore size memebrane, 0.5mL volume, Polyolefin copolymer device, 50 plates
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
Características
hydrophilic
lid
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
0.5 mL sample volume (per well)
técnica(s)
solubility assay: suitable
Altura
14.6 mm
Comprimento
128 mm
Largura
85.5 mm
área de filtração
0.28 cm2
tamanho da placa
96 wells
volume máximo do poço
500 μL
volume de trabalho
0.3 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
tipo de ligação
low binding surface
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: RL
Seja qual for a aplicação em que você’ estiver trabalhando, a Millipore tem uma placa desenvolvida para atender às suas necessidades específicas. As placas MultiScreen têm um longo histórico como ferramentas confiáveis para o avanço da descoberta de medicamentos e pesquisa em ciências biológicas.
Placas de filtro HTS (números de catálogo de placas que começam com MS)
- As placas MultiScreen HTS são desenvolvidas especificamente para uso de alto rendimento com estações de trabalho automatizadas. Bordas rígidas melhoram o manuseio e superfícies amplas são fornecidas para etiquetas com códigos de barra. Os poços são vedados individualmente para evitar interferência na incubação, e a bandeja de drenagem inferior é removível para acesso aos filtros. As placas de filtro estão disponíveis em plataformas de 96 e 384 poços, com uma ampla seleção de membranas e plásticos.
- O novo design de placa de filtro de alta vazão MultiScreen HTS+ da Millipore’ reduz as ligações não específicas e a variabilidade nas intensidades de fundo e de sinal especificamente para ensaios de varredura bioquímicos.
Placas de filtro clássicas (números de catálogo de placas que começam com MA)
- o design original, com vários poços, é valioso para diversas aplicações que requerem imersão do filtro na bandeja do ensaio. A bandeja de drenagem inferior de fácil remoção e o design exclusivo de placa são ideais para ensaios como Elispot, PAMPA, varredura celular (migração, invasão ou quimiotaxia) ou para usuários do dispositivo de detecção TopCount.
Acessório – Coletor a vácuo MultiScreenHTS
- O coletor a vácuo MultiScreenHTS foi projetado especificamente para funcionar com as placas de filtro MultiScreenHTS. A combinação resulta em características de filtração otimizadas e integração simples com automação.
Placas de ensaio Millicell
- Além do formato tradicional de placa de ensaio, as placas de filtros estão disponíveis também com bandejas de cultura celular para crescimento e ensaios de linhagens celulares em suspensão e aderentes. As células cultivadas em placas de filtro se diferenciam melhor que aquelas cultivadas em substratos de plástico tradicionais, produzindo resultados mais semelhantes ao que se observaria in vivo. Esta combinação de placa de filtro/bandeja pode ser usada para diversos ensaios celulares, inclusive ensaios de transporte, toxicidade e de varredura.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Ensaios
Filtração geral
Ácido nucleico
Máximo 3.000 x g
forma física
Identificação por cor: Transparente
Outras notas
Compatível com automação: Sim
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
This page shows how to use the MultiScreen® Solvinert Filter Plates, which are single-use, automation-compatible 96-well plates with 0.45 µm PTFE membrane for processing aqueous and organic solutions.
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.