Key Documents
MSIPS4510
Millipore
Placa Multiscreen® de 96 poços, membrana hidrofóbica de PVDF
pore size 0.45 μm, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiais
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Nível de qualidade
descrição
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
esterilidade
sterile
linha de produto
MultiScreen®
Características
hydrophobic
lid
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnica(s)
ELISPOT: suitable
área de filtração
0.28 cm2
tamanho da placa
96 wells
volume máximo do poço
300 μL
volume de trabalho
50-250 μL
matriz
Immobilon®-P
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
tipo de ligação
high binding surface
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: IP
Seja qual for a aplicação em que você’ estiver trabalhando, a Millipore tem uma placa desenvolvida para atender às suas necessidades específicas. As placas MultiScreen têm um longo histórico como ferramentas confiáveis para o avanço da descoberta de medicamentos e pesquisa em ciências biológicas.
Placas de filtro HTS (números de catálogo de placas que começam com MS)
- As placas MultiScreen HTS são desenvolvidas especificamente para uso de alto rendimento com estações de trabalho automatizadas. Bordas rígidas melhoram o manuseio e superfícies amplas são fornecidas para etiquetas com códigos de barra. Os poços são vedados individualmente para evitar interferência na incubação, e a bandeja de drenagem inferior é removível para acesso aos filtros. As placas de filtro estão disponíveis em plataformas de 96 e 384 poços, com uma ampla seleção de membranas e plásticos.
- O novo design de placa de filtro de alta vazão MultiScreen HTS+ da Millipore’ reduz as ligações não específicas e a variabilidade nas intensidades de fundo e de sinal especificamente para ensaios de varredura bioquímicos.
Placas de filtro clássicas (números de catálogo de placas que começam com MA)
- o design original, com vários poços, é valioso para diversas aplicações que requerem imersão do filtro na bandeja do ensaio. A bandeja de drenagem inferior de fácil remoção e o design exclusivo de placa são ideais para ensaios como Elispot, PAMPA, varredura celular (migração, invasão ou quimiotaxia) ou para usuários do dispositivo de detecção TopCount.
Acessório – Coletor a vácuo MultiScreenHTS
- O coletor a vácuo MultiScreenHTS foi projetado especificamente para funcionar com as placas de filtro MultiScreenHTS. A combinação resulta em características de filtração otimizadas e integração simples com automação.
Placas de ensaio Millicell
- Além do formato tradicional de placa de ensaio, as placas de filtros estão disponíveis também com bandejas de cultura celular para crescimento e ensaios de linhagens celulares em suspensão e aderentes. As células cultivadas em placas de filtro se diferenciam melhor que aquelas cultivadas em substratos de plástico tradicionais, produzindo resultados mais semelhantes ao que se observaria in vivo. Esta combinação de placa de filtro/bandeja pode ser usada para diversos ensaios celulares, inclusive ensaios de transporte, toxicidade e de varredura.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Ensaios
Cultura celular
Placa de filtro transparente estéril, com 96 poços, com membrana de PVDF hidrofóbica, com tamanho de poro de 0,45 um para ensaios ELISPOT. Fornecido em embalagens de 10 unidades.
forma física
Identificação por cor: Transparente
Outras notas
Compatível com automação: Sim
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Evaluation of the immune response induced by intradermal vaccination by using a needle-less system in comparison with the intramuscular route in conventional pigs.
Ferrari, L, et al.
Research in Veterinary Science (2010)
Critical parameters in blood processing for T-cell assays: validation on ELISpot and tetramer platforms.
Afonso, Georgia, et al.
Journal of Immunological Methods, 359, 28-36 (2010)
One dose of a porcine circovirus 2 subunit vaccine induces humoral and cell-mediated immunity and protects against porcine circovirus-associated disease under field conditions.
Martelli, Paolo, et al.
Veterinary Microbiology (2010)
Fang Chen et al.
Gastroenterology, 158(4), 1058-1071 (2019-12-07)
We investigated antibody responses to hepatitis C virus (HCV) antigens E1 and E2 and the relevance of animal models for vaccine development. We compared antibody responses to vaccination with recombinant E1E2 complex in healthy volunteers, non-human primates (NHPs), and mice.
Mariusz Skwarczynski et al.
Science advances, 6(5), eaax2285-eaax2285 (2020-02-18)
To be optimally effective, peptide-based vaccines need to be administered with adjuvants. Many currently available adjuvants are toxic, not biodegradable; they invariably invoke adverse reactions, including allergic responses and excessive inflammation. A nontoxic, biodegradable, biocompatible, self-adjuvanting vaccine delivery system is
Artigos
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.
Protocolos
This page shows an example protocol of an ELISpot assay for quantifying the cells producing interferon-gamma in response to antigen or non-specific activation using phytohemagglutinin.
Conteúdo relacionado
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.