MAIPS4510
Placa Multiscreen® de 96 poços, membrana hidrofóbica de PVDF
pore size 0.45 μm, sterile
Sinônimo(s):
Placa PVDF de 96 poços, Placa hidrofóbica de 96 poços
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Nível de qualidade
descrição
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
esterilidade
sterile
linha de produto
MultiScreen®
Características
hydrophobic
lid
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnica(s)
ELISPOT: suitable
área de filtração
0.28 cm2
tamanho da placa
96 wells
volume máximo do poço
300 μL
volume de trabalho
50-250 μL
Matriz
Immobilon®-P
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type cardiac stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
tipo de ligação
high binding surface
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Placas de filtro HTS (números de catálogo de placas que começam com MS)
- As placas MultiScreen HTS são desenvolvidas especificamente para uso de alto rendimento com estações de trabalho automatizadas. Bordas rígidas melhoram o manuseio e superfícies amplas são fornecidas para etiquetas com códigos de barra. Os poços são vedados individualmente para evitar interferência na incubação, e a bandeja de drenagem inferior é removível para acesso aos filtros. As placas de filtro estão disponíveis em plataformas de 96 e 384 poços, com uma ampla seleção de membranas e plásticos.
- O novo design de placa de filtro de alta vazão MultiScreen HTS+ da Millipore’ reduz as ligações não específicas e a variabilidade nas intensidades de fundo e de sinal especificamente para ensaios de varredura bioquímicos.
Placas de filtro clássicas (números de catálogo de placas que começam com MA)
- o design original, com vários poços, é valioso para diversas aplicações que requerem imersão do filtro na bandeja do ensaio. A bandeja de drenagem inferior de fácil remoção e o design exclusivo de placa são ideais para ensaios como Elispot, PAMPA, varredura celular (migração, invasão ou quimiotaxia) ou para usuários do dispositivo de detecção TopCount.
Acessório – Coletor a vácuo MultiScreenHTS
- O coletor a vácuo MultiScreenHTS foi projetado especificamente para funcionar com as placas de filtro MultiScreenHTS. A combinação resulta em características de filtração otimizadas e integração simples com automação.
Placas de ensaio Millicell
- Além do formato tradicional de placa de ensaio, as placas de filtros estão disponíveis também com bandejas de cultura celular para crescimento e ensaios de linhagens celulares em suspensão e aderentes. As células cultivadas em placas de filtro se diferenciam melhor que aquelas cultivadas em substratos de plástico tradicionais, produzindo resultados mais semelhantes ao que se observaria in vivo. Esta combinação de placa de filtro/bandeja pode ser usada para diversos ensaios celulares, inclusive ensaios de transporte, toxicidade e de varredura.
Aplicação
Ensaios
forma física
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Os clientes também visualizaram
Artigos
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.
Protocolos
This page shows an example protocol of an ELISpot assay for quantifying the cells producing interferon-gamma in response to antigen or non-specific activation using phytohemagglutinin.
Conteúdo relacionado
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.