1.02536
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (potentiometry)
Formulário
solid
potência
691 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.2% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate)
pH
4.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
57 °C
densidade
1.87 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
chave InChI
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Solution in water: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate): ≤ 0.2 %
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3