1.03883
Iron(III) nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Iron(III) nitrate nonahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-101.0% (complexometric)
forma
solid
potência
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Substances not precipitated by ammonia (as sulfate)
≤0.3% Free acid (as HNO3)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
47 °C
densidade
1.68 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Fe.3HNO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;3*(H,2,3,4);9*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;
chave InChI
MUSSTCMSWRZDLN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ligação
Nota de análise
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Free acid (as HNO₃): ≤ 0.3 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfate): ≤ 0.1 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Photometric determination as Iron(III)-thiocyanate