Documentos Principais
1.00266
Supelco
Soluções de referência de cor BY
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (BY1-BY7), Certipur®
Sinônimo(s):
Padrões de referência de cor amarela amarronzada (identificados sequencialmente de BY1 a BY7)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
according to Ph. Eur. color intensity testing BY1-BY7
linha de produto
Certipur®
aplicação(ões)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O kit contém um conjunto de sete padrões de referência de coloração amarelo amarronzados (identificados sequencialmente de BY1 até BY7) e 3 cubetas vazias para as amostras. As soluções são produzidas a partir de 3 soluções salinas de metais primárias de cloreto de ferro (III), cloreto de cobalto (II) e sulfato de cobre (II), de acordo com o capítulo 2.2.2 ′Grau de coloração de líquidos′ da Farmacopeia Europeia (Ph. Eur.).
Aplicação
Os padrões de referência de coloração são usados para a calibração e/ou padrões de controle de qualidade para medir o grau de coloração em soluções de acordo com a Ph. Eur., Método 1.
Características e benefícios
  • Soluções prontas para uso
  • Preparadas e qualificadas de acordo com a Ph. Eur.
  • Soluções estáveis com validade de 3 anos
  • Acompanha um certificado de análise detalhado para um sistema de gestão de qualidade efetivo
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3