1.00268
Colour Reference Solutions GY
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (GY1-GY7), Certipur®
Sinônimo(s):
Colour Calibration Solutions GY (greenish yellow): GY1-GY7 acc. to Ph. Eur.Method 1.
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
according to Ph. Eur. color intensity testing GY1-GY7
linha de produto
Certipur®
aplicação(ões)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Stable solutions with a shelf life of 3 years
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3