Documentos Principais
1.00267
Supelco
Soluções de referência de cor Y
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (Y1-Y7), Certipur®
Sinônimo(s):
Solução de calibração de cor amarela (Y1 a Y7) de acordo com Ph. Eur. Método 1.
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
according to Ph. Eur. color intensity testing Y1-Y7
linha de produto
Certipur®
aplicação(ões)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O kit contém um conjunto de sete cubetas com padrões de referência de cor amarela (identificados sequencialmente de Y1 a Y7) e 3 cubetas vazias para as amostras. As soluções são produzidas a partir de 2 soluções salinas de metais primárias de cloreto férrico (III) e cloreto de cobalto (II), de acordo com o capítulo 2.2.2 ′Grau de coloração de líquidos′ da Farmacopeia Europeia (Ph. Eur.).
Aplicação
Os padrões de referência de coloração são usados para a calibração e/ou padrões de controle de qualidade para medir o grau de coloração em soluções de acordo com a Ph. Eur., Método 1.
Características e benefícios
  • Soluções prontas para uso
  • Preparadas e qualificadas de acordo com a Ph. Eur.
  • Soluções estáveis com validade de 3 anos
  • Acompanha um certificado de análise detalhado para um sistema de gestão de qualidade efetivo
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects