S2EM004M99
Placa Multiscreen® de 96 poços, membrana hidrofóbica de PVDF
pore size 0.45 μm, sterile
Sinônimo(s):
Placa PVDF de 96 poços, Placa hidrofóbica de 96 poços
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
Nível de qualidade
descrição
Sterile, white 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnica(s)
ELISPOT: suitable
área de filtração
0.28 cm2
tamanho da placa
96 wells
Matriz
Immobilon®-P
tamanho de poro
0.45 μm pore size
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
forma física
Outras notas
Artigos
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.
Protocolos
This page shows an example protocol of an ELISpot assay for quantifying the cells producing interferon-gamma in response to antigen or non-specific activation using phytohemagglutinin.
Conteúdo relacionado
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.