Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
PTHT24H48
Millipore
Insertos de cultura de células suspensas de 24 poços Millicell®
pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinônimo(s):
cell culture inserts, membrane insert, plate inserts
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Materiais
polystyrene housing
translucent PET membrane
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
100x106 pores/cm2
embalagem
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parâmetros
max. temp. at 37 °C
técnica(s)
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Altura
15.5 mm
Diâmetro
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
volume de trabalho do inserto
0.2 mL
espessura da membrana
9-16 μm
tamanho
24 wells
área da superfície
0.3 cm2
cor
translucent membrane
tamanho de poro
0.4 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Os insertos para cultura celular Millicell® com membrana de politereftalato de etileno (PET) são ideais para o crescimento e a diferenciação de vários tipos de células. Esse inserto embalado individualmente estéril tem uma membrana translúcida com tamanho de poro de 0,4 μm de alta densidade de poros e cabe na maioria das placas plásticas de cultura de tecidos de 24 poços.
O design flangeado dos insertos os suspende dentro do poço da placa de cultura e possibilita o acesso a ambos os lados da monocamada celular. Os espaços entre três braços salientes facilitam a pipetagem entre a parte externa do inserto e o poço da placa de cultura.
Aplicação
  • Proliferação celular
  • Receptores de superfície celular
  • Cocultura
  • Crescimento de células epiteliais
  • Camadas alimentares
  • Detecção fluorescente/imunohistoquímica
  • In vitro Toxicologia
  • Adesão microbiana
  • Secreções de proteínas polarizadas
  • Captação polarizada
  • Transporte/Permeabilidade
Informações legais
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany