Documentos Principais
MAIPNTR10
Millipore
Placa Multiscreen® de 96 poços, membrana hidrofóbica de PVDF
pore size 0.45 μm, non-sterile
Sinônimo(s):
Placa PVDF de 96 poços, Placa de PVDF de 96 poços, Placa hidrofóbica de 96 poços
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiais
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Nível de qualidade
descrição
This clear 96 well filter plate has a Hydrophobic PVDF membrane used for PAMPA.
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
Características
hydrophobic
lid
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnica(s)
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
tamanho da placa
96 wells
volume máximo do poço
300 μL
volume de trabalho
50-250 μL
matriz
Immobilon®-P
tamanho de poro
0.45 μm pore size
tipo de ligação
high binding surface
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aumentar a previsibilidade de candidatos a medicamentos no início do pipeline de descoberta usando ensaios não baseados em células pode melhorar a taxa de rendimento do candidato durante o estágio de ADME (absorção, distribuição, metabolismo e excreção). Ensaios de permeabilidade não baseados em células são modelos preditivos para absorção oral de candidatos ao desenvolvimento.
As placas MultiScreen Permeability, MultiScreen-IP e MultiScreen Acceptor são compatíveis com estratégias de membrana artificial para prever o transporte passivo.
As membranas têm estrutura e densidade de poros uniformes para um transporte confiável:
- Poços individuais minimizam a interação entre os candidatos
- A compatibilidade com sistemas automatizados de manuseio de líquidos aumenta o rendimento
Ensaio de permeabilidade:
- A placa MultiScreen Permeability possui uma membrana de policarbonato que suporta uma camada artificial de hexano/hexadecano para ensaios de permeabilidade.1
Ensaio PAMPA:
- A placa MultiScreen-IP tem uma membrana de PVDF hidrofóbica que suporta uma bicamada lipídica para ensaios PAMPA.2,3
Placa MultiScreen Acceptor:
- A placa MultiScreen Acceptor pode ser usada com qualquer placa para capturar compostos transportados passivamente. Produzida com 100% de PTFE, a placa pode melhorar os resultados de LC/MS dependendo da carga das moléculas pequenas que estão sendo avaliadas.
Código do filtro: IP
Aplicação
Categoria de Pesquisa
Ensaios
Proteínas
forma física
Identificação por cor: Transparente
Outras notas
Compatível com automação: Não
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This is a white paper on the Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) using MultiScreen® Filter Plates.
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
This article details the benefits of combining solubility and a non-cell based permeability assay (Parallel Artificial Membrane Permeation Assay; PAMPA) into a single workflow in which a portion of the filtrate from the MultiScreen® Solubility filter plate is added to the donor compartment of the MultiScreen filter plate for the PAMPA analysis.
Protocolos
HDM-PAMPA with the MultiScreen Permeability Filter Plate
Conteúdo relacionado
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.