embalagem
pkg of 100 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Diâmetro
12.5 mm ( 1/2 in.)
Descrição geral
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.
These low cost gray silicone rubber septa are designed for routine, isothermal use. For use with 50 °C to 200 °C inlet temperature.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
H2 production from marine and freshwater species of green algae during sulfur deprivation and considerations for bioreactor design.
International Journal of Hydrogen Energy, 33 (2), 511-521 (2008)