Documentos Principais
SU860030
Supelco
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
Sinônimo(s):
Flat-bottom Flat-top Headspace Vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass vial
flat bottom
descrição
flat top
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
volume
20 mL
conector
thread for 20 mm
Aplicação
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)