Voltar
Headspace vial, flat top, flat bottom
Products
Categoria de produto
vials (2)
Marca
Supelco (2)
DI (mm)
DE (mm)
Volume (mL)
Tipo de fechamento
Cor
Material do frasco do tubo
Cor do frasco do tubo
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
SU860029
Headspace vial, flat top, flat bottom,
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
Expandir
Ver preços
SU860030
Headspace vial, flat top, flat bottom,
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck