Key Documents
SU860049
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass vial
round bottom
descrição
beveled finish
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
volume
20 mL
conector
thread for 20 mm
compatibilidade
for use with PerkinElmer
Descrição geral
Headspace vial, beveled top, rounded bottom is a clear glass vial, which can be used with CTC autosampler (Combi PAL).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)