27298
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 27 mL, O.D. × H 30 mm × 60 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
beveled finish clear glass vial
Características
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
30 mm × 60 mm
volume
27 mL
conector
thread for 20 mm
Descrição geral
Headspace vials are of different sizes. The style and diameter of headspace vials depends on the autosampler. The beveled finish vial reduces the amount of sealing surface between the crimp seal and the glass surface.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?