Documentos Principais
854996
Supelco
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone
silver aluminum seal, open center (10 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.25 mm, tan PTFE/silicone, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
silver aluminum seal
tan PTFE/silicone
Características
open center (10 mm opening)
(Agilent HT quality)
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × espessura
20 mm × 3.25 mm
compatibilidade
for use with 20 mm crimp top vial
Aplicação
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone podem ser usadas para produzir um recipiente de reação especializado, por meio da sua fusão a frascos de autoamostrador, para testar a exatidão e a reprodutibilidade do método de fluoreto de tetrabutilamônio e diacetato de iodobenzeno TBAF/PhI(OAc)2 na detecção de água em solventes orgânicos. Também podem ser usadas para vedar diversas amostras, isolando-as assim do CO2 atmosférico por um período de pelo menos 1 mês.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rapid and precise d13C measurement of dissolved inorganic carbon in natural waters using liquid chromatography coupled to an isotope-ratio mass spectrometer.
Brandes JA.
Limnology and Oceanography: Methods, 7 (11), 730-739 (2009)
Haoran Sun et al.
Organic letters, 10(20), 4413-4416 (2008-09-13)
The potent dehydrating ability of difluoro(aryl)-lambda (3)-iodanes is exploited to develop a convenient (19)F-NMR-based aquametry method that is more sensitive than coulometric Karl Fischer titration. The key difluoro(aryl)-lambda (3)-iodane reagents are synthesized readily from commercially available and inexpensive precursors.