Documentos Principais
508489
Supelco
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone
aluminum seal (open center), diam. × thickness 20 mm × 2.9 mm, PTFE/silicone (blue silicone), Chromacol 20-AC-ST3, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE/silicone (blue silicone)
aluminum seal (open center)
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Chromacol 20-AC-ST3
D.E.
20 mm
diâmetro × espessura
20 mm × 2.9 mm
conector
thread for 20 mm
Descrição geral
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine