Documentos Principais
27375
Supelco
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
Materiais
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Características
open center
embalagem
pkg of 1000 ea
espessura do revestimento
5 mil
diâmetro da vedação
20 mm
compatibilidade
for use with 20 mm crimp top vial
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)