Key Documents
27182
Supelco
Frascos, tampa de rosca Thermoset verde-esmeralda com revestimento de PTFE, pré-montados, embalagem com 100 unidades
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400
Sinônimo(s):
PK100 40ML AMBER VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
29 mm × 82 mm
volume
40 mL
conector
thread for 24-400
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)