27121-U
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 27.5 mm × 95 mm, tan PTFE/silicone septum
Sinônimo(s):
Screw top Vials with phenolic open-top cap, pre-assembled
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
27.5 mm × 95 mm
volume
40 mL
conector
thread for 24-400
Descrição geral
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)