27124-U
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, red PTFE/white silicone septum
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
red PTFE/white silicone septum
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
Descrição geral
parte de substituição
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)