Documentos Principais
BMSP7700T5M
Sigma-Aldrich
5 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
Sinônimo(s):
Pipette Tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
5 mL
Materiais
colorless
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific P7700-T5M
volume máximo
5 mL
faixa de volume
0.5 - 5 mL
volume
5 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Bulk pack of loose 5ml Pipette Tips.
Outras notas
Browse all pipette tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5