Documentos Principais
P2924
Sigma-Aldrich
Finnpipette® pipette tips
Finntip 5 mL, non-sterile
Sinônimo(s):
Finnpipette Tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Comprimento:
14.7 cm
volume máximo:
5 mL
faixa de volume:
1-5 mL
esterilidade:
non-sterile
Características:
barrier: no
embalagem:
pack of 500 ea (Bag)
fabricante/nome comercial:
Finn 9402030
Materiais
colorless
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 500 ea (Bag)
fabricante/nome comercial
Finn 9402030
Comprimento
14.7 cm
volume máximo
5 mL
faixa de volume
1-5 mL
Características e benefícios
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Prevents liquid retention as it is designed based on liquid handling, hydrophobic and uniformly smooth surfaces
  • Color-coded racks to match the compatible Finnpipette
  • Color coding only applies to rack and refill packaging
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7