Key Documents
Z677825
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, non-sterile, pack of 1000 ea (Bag)
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiais
colorless tip
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 1000 ea (Bag)
fabricante/nome comercial
Finn 94060120
volume máximo
10 μL
faixa de volume
0.1-10 μL
Descrição geral
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3