Z677914
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 1000, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
blue
colorless tip
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 1000 ea (Bag)
fabricante/nome comercial
Finn 94060720
volume máximo
1 mL
faixa de volume
100-1000 μL
Descrição geral
- Finntip® Flex pipette tips are compatible with both single and multichannel pipettes.
- Tips are DNA, DNase, RNase, and endotoxin-free.
- Offers consistent seal for better precision and accurate results.
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)