Key Documents
Z677833
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiais
colorless tip
pink
esterilidade
sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Finn 94060103
volume máximo
10 μL
faixa de volume
0.1-10 μL
Descrição geral
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)