Documentos Principais
Z381853
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, flat tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121606
NACRES:
NB.01
volume:
10 μL
Materiais
colorless
polypropylene
polypropylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 200 ea (Bulk packed)
fabricante/nome comercial
Sorenson 1512
volume máximo
10 μL
volume
10 μL
Descrição geral
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Aplicação
For loading sample wells in 0.4 mm sequencing gels.
Outras notas
Browse all pipette tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)