Documentos Principais
AXYT5000C
Pipette tips
for Gilson® pipettors, size 5 mL, pkg of 10x250tips/cs
Sinônimo(s):
Disposable Pipette Tips, Laboratory Pipette Tips, Pipetting Tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
5 mL
Materiais
clear
esterilidade
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc T-5000-C
Corning
embalagem
pkg of 10x250tips/cs
tamanho
5 mL
volume
5 mL
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)