Documentos Principais
Z709344
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 5000, volume range 1000-5000 μL, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
volume:
1000—5000 μL
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
barrier
embalagem
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2180B
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
5 mL
faixa de volume
1000-5000 μL
volume
1000—5000 μL
compatibilidade
for use with
  • Gilson Pipetman P-5000 1-5 ml
  • Nichiryo BenchMate 1-5 ml
  • Rainin Pipetman P5000 1-5 ml
Descrição geral
Handle up to 5 mL with this large volume tip
Embalagem
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)