Documentos Principais
AXYTF205WBRS
Pipette tips
capacity 200 μL, wide bore, filtered, clear, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
200 μL
Materiais
clear
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
wide bore
embalagem
case of 960 tips racked
fabricante/nome comercial
Axygen Inc
Corning TF-205-WB-R-S
capacidade
200 μL
volume
200 μL
Outras notas
Browse all pipette tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)