Key Documents
BMSP7700T10M
Sigma-Aldrich
10 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
Sinônimo(s):
Pipette Tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiais
colorless
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific P7700-T10M
volume máximo
10 mL
faixa de volume
1-10 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Bulk pack of loose 10ml Pipette Tips.
Outras notas
Browse all pipette tips