Key Documents
AXYT10MLC
Pipette tips
macro tips, size 10 mL, clear, pkg of 10x200tips/cs
Sinônimo(s):
10 mL Pipette Tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
fabricante/nome comercial
Axygen Inc T-10ML-C
Corning
embalagem
pkg of 10x200tips/cs
tamanho
10 mL
cor
clear
Outras notas
Browse all pipette tips