AXYT1000B
Axygen® Pipet Tips
capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs
Sinônimo(s):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue
esterilidade
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc T-1000-B
Corning
embalagem
pkg of 5x1000tips/cs
capacidade
1000 μL
volume
1000 μL
cor
blue
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
- Compatible with most of the well-known brands of pipettors
- Beveled pipet tips are made of polypropylene and are autoclavable
- Tips are non-pyrogenic certified and RNAse and DNAse free
- Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)