AXYT300RS
Pipette tips, for P2/P10
racked, size 0.5-10 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinônimo(s):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc T-300-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x960tips/cs
tamanho
0.5-10 μL
volume
0.5—10 μL
cor
clear
Características e benefícios
- Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
- Compatible with most of the well-known brands of pipettors
- Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
- Tips are RNAse and DNAse free
- Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
- Microvolume
- Low-risk of sample loss due to high fluid retention
- Low-risk of cross-contamination
- Higher yield, accuracy, and precision
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYT300RS |