Documentos Principais
AXYT300
Pipette tips, for P2/P10
size 0.5-10 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Sinônimo(s):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
0.5—10 μL
Materiais
clear
esterilidade
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc T-300
Corning
embalagem
pkg of 20x1000tips/cs
tamanho
0.5-10 μL
volume
0.5—10 μL
cor
clear
Descrição geral
  • Axygen® microvolume pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)