Documentos Principais
AXYT200YRS
Axygen® Universal Fit Pipet Tip
racked, size 200 μL, yellow, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinônimo(s):
Pipette tips, universal fit, Pipette tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
200 μL
Materiais
yellow
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc T-200-Y-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x960tips/cs
tamanho
200 μL
volume
200 μL
cor
yellow
Características e benefícios
Pipette tips, universal fit has the following features and benefits:
  • Beveled orifice for easy delivery
  • Error-free graduation marks
  • Applicable for sensitive biological experiments
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AXYT200YRS