MTCH6510
MTC™ Bio Halo™ pipette tips
capacity 10 mL
Sinônimo(s):
pipetting tip
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
10 mL
Produtos recomendados
Materiais
clear
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio H6510
capacidade
10 mL
volume
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
10mL Pipette Tips for Halo™ Pipettors, 100/pk
MTC Bio’s Macro 5 and 10mL tips are specially designed for an ideal and comfortable fit on Macro size pipettes. Supplied in bags, these tips are made of ultra-clear polypropylene and are guaranteed to create the most ideal seal on ProPette™ Pipettors.
Características e benefícios
- 10-40% lighter than leading competitors
- 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
- Exclusive 1250µL model for extended length tips
- User-enabled calibration port
- Compatible with universal tips
Informações legais
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)