MABT329M
Anti-Cytokeratin 8 Antibody, clone TROMA-1
clone TROMA-1, from rat
Sinônimo(s):
Keratin type II cytoskeletal 8, Cytokeratin endo A, Cytokeratin-8, CK-8, Keratin-8, K8, Type-II keratin Kb8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TROMA-1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT8(3856)
mouse ... Krt8(16691)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cytokeratin 8 in Western Blotting applications (Helenius, T.O., et. al. (2016). Cells. 5(3); O′Driscoll, C.M., et. al. (2013). Biochim Biophys Acta. 1833(3):460-7; Tao, G.Z., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 22):4629-38; Maurer, J., et. al. (2008) PLoS One. 3(10):e3451).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Cytokeratin 8 in HepG2 cells.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Cytokeratin 8 in mouse lung tissue.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Cytokeratin 8 in Immunoprecipitation applications (Brulet, P., et. al. (1982). Proc Natl Acad Sci USA. 79(7):2328-32).
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected Cytokeratin 8 in Radioimmunoassy applications (Brulet, P., et. al. (1982). Proc Natl Acad Sci USA. 79(7):2328-32).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Cytokeratin 8 in Immunofluorescence applications (Helenius, T.O., et. al. (2016). Cells. 5(3); Tao, G.Z., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 22):4629-38; Lin, Y.M., et. al. (2008). J Cell Sci. 121(Pt 14):2382-93; Maurer, J., et. al. (2008) PLoS One. 3(10):e3451; Nuotio-Antar, A.M., et. al. (2006). J Steroid Biochem Mol Biol. 99(2-3):93-9; Tamai, Y., et. al. (2000). J Cell Biol. 151(3):563-72).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Cytokeratin 8 in Immunohistochemistry applications (Szeder, V., et. al. (2003). Dev Biol. 253(2):258-63; Tao, G.Z., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 22):4629-38; Nuotio-Antar, A.M., et. al. (2006). J Steroid Biochem Mol Biol. 99(2-3):93-9; Tamai, Y., et. al. (2000). J Cell Biol. 151(3):563-72).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected Cytokeratin 8 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1