ZRT1339
Anti-Cytokeratin 8 Antibody, clone TROMA-1 ZooMAb® Rat Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CK-8, Cytokeratin endo A, Cytokeratin-8, K8, Keratin type II cytoskeletal 8, Keratin-8, Type-II keratin Kb8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
recombinant monoclonal
descrição
clone TROMA-1
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 54.57 kDa
observed mol wt ~54 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, mouse
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Krt8(16691)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cytokeratin 8 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected recombinant Human Cytokeratin 8.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Cytokeratin 8 in HepG2 cells.
Immunoprecipitation Analysis: 2 µg from a representative lot immunoprecipitated Cytokeratin 8 in HeLa cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Human Cytokeratin 8 with a KD of 5.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1