Key Documents
MTCP4311
MTC Bio Pipette Tips For ProPette LE Pipettor
capacity 10 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Sinônimo(s):
pipetting tip, plastic tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiais
clear
polypropylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea (bulk bag)
fabricante/nome comercial
MTC Bio P4311
capacidade
10 mL
Descrição geral
Pipette Tips, 10ml, bagged, for ProPette LE 2018 or later, 100/pk
Características e benefícios
  • For Propette 10mL pipettors
  • Extended reach
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio