27170
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
conector
thread for 20-400
Categorias relacionadas
Aplicação
parte de substituição
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)