23163
Discos sólidos de septos LB-2 Thermogreen®
diam. 11 mm ( 7/16), pkg of 250 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 250 ea
Diâmetro
11 mm ( 7/16)
compatibilidade
for use with Agilent/HP 5880, 5890, 6850, 6890
for use with PerkinElmer Sigma series, 900, 990, 8000, AutoSystem, Clarus 500
for use with Varian 1078, 1079
for use with Varian SPI
for use with Varian capillary injectors
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Baixíssimo vazamento em uma ampla faixa de temperaturas de entrada (100 °C a 350 °C)
- Já condicionados, prontos para uso
- Penetração mais fácil da agulha e alta tolerância a perfuração (ideal para amostradores automáticos)
- Formulação de borracha exclusiva da Supelco
Aplicação
- To minimize extraction onto or loss of analytes off the Solid phase microextraction (SPME) fiber from the vial during analysis by GC-MS.
- Thermo-resistant septa is used in GC instrument to avoid carrier gas leaks, extraneous peaks and phthalate contamination.
- Thermo-resistant septa along with thick needle protector is used in GC instruments to avoid damage irreversibly caused by microsyringe.
- It is also used in the influent sampling ports in gas chromatographs.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)