Documentos Principais
20410
Supelco
Lã de vidro
Silanized, pkg of 250 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41121800
embalagem
pkg of 250 g
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Descrição geral
Tampões de lã são comumente usados em revestimentos da entrada de GC para melhorar a vaporização da amostra e/ou impedir a entrada de materiais não voláteis na coluna. Eles também podem ser usados em colunas para GC empacotadas, tubos de dessorção de solventes e filtros de purga (“purge traps”) para reter leitos adsorventes.
Glass wool is made up of short glass fibres and is nonflammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is also used as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.
Aplicação
Silanized glass wool gas chromatographic packed column maybe used in an experimental procedure for measuring and collecting volatiles from edible oils.
Outras notas
Silanized for general purpose use
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Supel™ QuE PSA/C18 Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Supelco
55288-U
Supel QuE
Western Blot Box size (square), size 11.4 cm × 11.4 cm × 3.2 cm, pk of 5
Z742093
Western Blot Box
Supel™ QuE Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Supelco
55234-U
Supel QuE
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18 (3), 439-444 (2012)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)